SAB4300192
Anti-phospho-BRCA1 (pSer1423) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-BRCAI antibody produced in rabbit, Anti-BRCC1 antibody produced in rabbit, Anti-IRIS antibody produced in rabbit, Anti-PSCP antibody produced in rabbit, Anti-breast cancer 1, early onset antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~220 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(H-G-SP-Q-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer1423)
遺伝子情報
human ... BRCA1(672)
関連するカテゴリー
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300192-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)