SAB4300064
Anti-phospho-G3BP1 (pSer232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-G3BP antibody produced in rabbit, Anti-GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-HDH-VIII antibody produced in rabbit, Anti-MGC111040 antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~60 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-S-SP-P-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer232)
遺伝子情報
human ... G3BP1(10146)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300064-100UG:
試験成績書(COA)