Merck
BCK-FC488-100
Sigma-Aldrich
EdU Flow Cytometry Kit 488
sufficient for 100 assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
メーカー/製品名
(BCK- EdU488FC100)
蛍光検出
λex 496 nm; λem 516 nm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Baseclick EdU Flow Cytometry Kits provide a superior alternative to BrdU and [3H]thymidine assays for directly measuring DNA synthesis. EdU (5-ethynyl-2′-deoxyuridine) is a nucleoside analog to thymidine and is incorporated into DNA during active DNA synthesis. In contrast to BrdU assays, the EdU Flow Cytometry Assays are not antibody based and therefore do not require DNA denaturation for detection of the incorporated nucleoside. Instead, the EdU Flow Cytometry Kits utilize click chemistry for detection in a variety of dye fluorescent readouts. Furthermore, the streamlined detection protocol reduces both the total number of steps and significantly decreases the total amount of time. The simple click chemistry detection procedure is complete within 30 minutes and is compatible with multiplexing for content and context-rich results.
アプリケーション
Flow Cytometry
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongmao Yu et al.
Journal of immunological methods, 350(1-2), 29-35 (2009-08-04)
T lymphocyte proliferations can be measured by [(3)H]thymidine incorporation. However, many labs avoid this technique because of the need to use radioactive substrates. In addition, [(3)H]thymidine incorporation method does not permit simultaneous characterization of the proliferating cells. We developed the
Fatemah Chehrehasa et al.
Journal of neuroscience methods, 177(1), 122-130 (2008-11-11)
Labelling and identifying proliferating cells is central to understanding neurogenesis and neural lineages in vivo and in vitro. We present here a novel thymidine analogue, ethynyl deoxyuridine (EdU) for labelling dividing cells, detected with a fluorescent azide which forms a
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.