クローン
EPS8-2
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~90 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPS8(2059)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200658-VAR:
SAB4200658-BULK:
SAB4200658-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)