SAB4200609
Monoclonal Anti-diMethyl-Histone H3 (diMe-Lys9) (H3K9me2) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 5E5-G5, purified immunoglobulin
別名:
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E5-G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys9)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200609-BULK:
SAB4200609-VAR:
SAB4200609-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200609-200UL | 4061838037121 |