SAB4200585
Anti-ERGIC-53 antibody, Mouse monoclonal
clone ERGIC-3, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein, Monoclonal Anti-ERGIC-53 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-ERGIC53, Monoclonal Anti-F5F8D, Monoclonal Anti-Gp58, Monoclonal Anti-Intracellular mannose-specific lectin MR60, Monoclonal Anti-LMAN1, Monoclonal Anti-Lectin mannose-binding 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ERGIC-3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200585-BULK:
SAB4200585-VAR:
SAB4200585-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)