分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse, dog
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T, NIH-3T3 and Rat2 cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer239)
遺伝子情報
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200555-200UL:
IXO15439:
SAB4200555-VAR:
SAB4200555-BULK:
試験成績書(COA)