分子量
antigen ~250 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
dot blot: 0.1-0.2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human dysferlin and 1-2 mg/mL using A10 cells.
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using methanol-acetone fixed frozen sections of mouse skeletal muscle.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
rat ... Dysf(312492)