SAB4200304
Anti-Atg7 antibody, Mouse monoclonal
clone ATG7-13, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-ATG12-activating enzyme E1 ATG7, Anti-Autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), APG7-like, APG7L, GSA7, APG7 autophagy 7-like, Anti-Autophagy-related protein 7, Anti-HAGP7, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ATG7-13, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~75 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T or U87 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunohistochemistry (IHC)
- western blotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200304-BULK:
SAB4200304-200UL:
SAB4200304-VAR:
試験成績書(COA)