分子量
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (Human)
化学種の反応性
rat, chicken, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human tensin1
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of A10 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNS1(7145)
rat ... Tns1(301509)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200297-200UL:
SAB4200297-VAR:
SAB4200297-BULK:
試験成績書(COA)