分子量
antigen ~48 kDa
交差性
mouse, rat, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell extracts, rat kidney extracts (S1 fraction) or mouse kidney extracts (S1 fraction).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPN2(5771)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200249-BULK:
SAB4200249-VAR:
SAB4200249-200UL:
SAB4200249-25UL:
IXO14929:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)