分子量
antigen ~59 kDa
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1.2-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSPC1(55269)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200068-200UL:
SAB4200068-VAR:
SAB4200068-25UL:
SAB4200068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)