SAB3701437
Monoclonal Anti-HSP27 antibody produced in mouse
clone G3.1, purified immunoglobulin
別名:
Anti-Heat shock 27 kDa protein antibody, Anti-Heat shock cognate protein 71-kDa antibody, Anti-HspB1 antibody, Anti-SRP27 antibody, Anti-Stress-responsive protein 27 antibody
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G3.1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPB1(3315)
特異性
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3701437-100UG:
試験成績書(COA)