安全性情報
AG657
Sigma-Aldrich
DARPP-32, recombinant, His-tagged
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.26
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... PPP1R1B(84152)
詳細
Product Source: Recombinant human DARPP-32, expressed in bacteria with a His-Tag linker.
アプリケーション
Research Category
ニューロサイエンス
Research Sub Category
脳内報酬・嗜癖
神経シグナリング
Phosphatase assays
物理的形状
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline containing 40% glycerol.
保管および安定性
Store at -20°C for up to 1 year.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AG657:
試験成績書(COA)