安全性情報
SAB3700756
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
TRITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
monkey
テクニック
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Monkey IgA coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Monkey IgA and Monkey Serum. No reaction was observed against Monkey IgG or Monkey IgM. Specificity was confirmed by ELISA at less than 1% cross reactivity against other Monkey heavy or light chain isotypes.
免疫原
Monkey IgA alpha heavy chain
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2、10 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)-免疫グロブリン含有(プロテアーゼフリー)
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3700756-1MG:4548173914985