由来生物
human male plasma (Type AB)
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血清は、主に細胞培養培地に加えるサプリメントとして必要です。これには、巨大分子、担体タンパク質、付着および拡散因子、低分子量栄養素、ならびにホルモンおよび成長因子が含まれています。
アプリケーション
ヒト血清は、単球用培地へのサプリメントとして使用されています。これは、血清中のフライトレスI発現を研究するためのウエスタンブロッティングにおける対照として使用されています。
包装
本製品の包装に使用されるボトルが不足しているため、包装はバッチごとに異なる可能性があります。ボトルのキャップ周囲のシュリンクラップの有無は、製品の完全性/滅菌性に影響を及ぼしません。
アナリシスノート
エンドトキシン試験済み
その他情報
本ヒト血清製品が濁ることは、珍しいことではありません。本製品はプール血清であり、濁りは血清中に脂質が存在していることを示しています。透明で脂質フリーのヒト血清製品は取り扱いがございません。
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H3667-VAR:
H3667-20ML:
H3667-100ML-PW:
H3667-100ML-LBL:
H3667-BULK:
H3667-20ML-LBL:
H3667-20ML-PW:
H3667-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Max C Richter et al.
The EMBO journal, 37(11) (2018-04-18)
Increasing evidence suggests that synaptic functions of the amyloid precursor protein (APP), which is key to Alzheimer pathogenesis, may be carried out by its secreted ectodomain (APPs). The specific roles of APPsα and APPsβ fragments, generated by non-amyloidogenic or amyloidogenic
Cytoskeletal protein Flightless I inhibits apoptosis, enhances tumor cell invasion and promotes cutaneous squamous cell carcinoma progression.
Kopecki Z et al.
Oncotarget, 6, 36426-36426 (2015)
A human and animal model-based approach to investigating the anti-inflammatory profile and potential of the 5-HT2B receptor antagonist AM1030.
Palmqvist N et al.
Journal of Inflammation (London, England), 13, 20-20 (2016)
Christina Megli et al.
The Journal of experimental medicine, 218(1) (2020-09-26)
The human placenta is a dynamic organ that modulates physiological adaptations to pregnancy. To define the immunological signature of the human placenta, we performed unbiased profiling of secreted immune factors from human chorionic villi isolated from placentas at mid and
Anubha Seth et al.
Cellular signalling, 68, 109538-109538 (2020-01-14)
Mammalian adenylate cyclases (ACs) are pseudoheterodimers with dissimilar hexahelical membrane-anchors, isoform-specifically conserved for more than half a billion years. We exchanged both membrane anchors of the AC isoform 2 by the quorum-sensing receptor from Vibrio harveyi, CqsS, which has a
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.