安全性情報
SAB3700406
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab) fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
guinea pig
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum. No reaction was observed against Anti-Papain or Anti-Goat IgG F(c).
免疫原
Guinea Pig IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG Fab
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2
Jan Code
SAB3700406-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)