安全性情報
SAB3501276
Sigma-Aldrich
Anti-Hantaan Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
virus (Hantaan virus)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Hantaan virus ... HTNVsSgp1(2943078)
詳細
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. Infection of cultured Vero E6 cells with HNTV induced expression of the heat shock protein HSP70. A substantial fraction of HSP70 was found to be associated with the HNTV nucleocapsid (NP). Vero E6 cells that overexpress HSP70 show significantly reduced levels of NP and an increased resistance to infection by HNTV.
免疫原
Hantaan virus nucleocapsid antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus nucleocapsid.The immunogen is located within the first 50 amino acids of Hantaan Virus Nucleocapsid.
アプリケーション
Hantaan virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Hantaan virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501276-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB3501276-100UG4065267510774