交差性
SARS coronavirus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. 3C- like proteinase (NSP5) cleaves the C-terminus of replicase polyprotein at 11 sites (3,4,5). It recognizes substrates containing the core sequence [ILMVF]-Q-|-[SGACN]. It also able to bind an ADP-ribose-1′′-phosphate (ADRP).
免疫原
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein. The immunogen is located within 80-130 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein.
アプリケーション
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501127-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)