Merck
SAB2900217
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA4 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
cd49d, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit precursor, integrin alpha-iv, vla-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, human, rabbit, rat, hamster, bat, dog, monkey, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 2,5-5 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA4(3676)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human ITGA4 / Integrin Alpha 4. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Mouse, Rat, Dog, Bat, Hamster, Panda, Rabbit, Pig (100%); Bovine, Elephant, Horse, Opossum, Platypus (94%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)