Merck
SAB2501034
Sigma-Aldrich
抗TGM2抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗TG2抗体, 抗TGC抗体, 抗トランスグルタミナーゼ2(Cポリペプチド)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGM2(7052)
免疫原
NP_004604.2によるタンパク質配列の内部領域(C末端付近)に由来するペプチド(C-NFESDKLKAVKGFR)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Marafini et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 40(8), 974-981 (2014-08-13)
The clinical presentation of organic and functional intestinal disorders can overlap and clinicians often rely on invasive and time-consuming procedures to make a final diagnosis. Regenerating islet-derived 3-alpha (Reg3α) is detectable in the circulation of patients with intestinal graft-versus host
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of