Merck
SAB2500793
Sigma-Aldrich
抗PIN1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DOD抗体, 抗UBL5抗体, 抗ペプチジル-プロリルcis-transイソメラーゼNIMA相互作用1抗体, 抗ペプチジル-プロリルcis/transイソメラーゼNIMA相互作用1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, mouse, canine, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIN1(5300)
免疫原
NP_006212.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-KHSQSRRPSSWRQEKITR)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Ayoub Dakson et al.
Acta neuropathologica, 121(5), 635-649 (2011-01-19)
Alzheimer's disease (AD) manifests with progressive memory loss and decline of spatial awareness and motor skills. Neurofibrillary tangles (NFTs) represent one of the pathological hallmarks of AD. Previous studies suggest that the enzyme prolyl-peptidyl cis-trans isomerase PIN1 [protein interacting with