Merck
SAB2500356
Sigma-Aldrich
抗プロスタグランジンEP4レセプター抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗EP4R抗体, 抗MGC126583抗体, 抗PGEレセプター抗体, 抗PTGER4抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, canine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGER4(5734)
免疫原
NP_000949.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-LEREVSKNPDLQA)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA含有, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endothelin-1-induced prostaglandin E2-EP2, EP4 signaling regulates vascular endothelial growth factor production and ovarian carcinoma cell invasion.
Spinella F
The Journal of Biological Chemistry (2004)
Identification of prostaglandin receptors in human ureters.
Oll M
BMC Urology (2012)
Gene expression profiles of primary colorectal carcinomas, liver metastases, and carcinomatoses.
Kleivi K
Molecular Cancer (2007)
A novel prostaglandin E receptor 4-associated protein participates in antiinflammatory signaling.
Takayama
Circulation Research (2006)
Minjie Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(4), 792-802 (2010-10-13)
As a downstream product of cyclooxygenase 2 (COX-2), prostaglandin E(2) (PGE(2)) plays a crucial role in the regulation of bone formation. It has four different receptor subtypes (EP1 through EP4), each of which exerts different effects in bone. EP2 and