Merck
SAB2500271
Sigma-Aldrich
抗CREM抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ICER抗体, 抗MGC111110抗体, 抗MGC17881抗体, 抗MGC41893抗体, 抗hCREM-2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CREM(1390)
免疫原
NP_853549.1; NP_874387.1; NP_874388.1; NP_874393.1; NP_874394.1; NP_877570.1; NP_877571.1; NP_877572.1; NP_877573.1; NP_878270.1; NP_898883.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(LETLKDICSPKTDY)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA含有, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2