分子量
37 kDa
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine, rabbit, mouse, bovine, horse, human, guinea pig, rat
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPDEF(57396)
詳細
PDEF is an ETS transcription factor expressed in prostate epithelial cells. It acts as an androgen-independent transactivator of PSA expression.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SPDEF
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: FKIEDSAQVARLWGIRKNRPAMNYDKLSRSIRQYYKKGIIRKPDISQRLV
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2109022-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)