安全性情報
SAB1412206
Sigma-Aldrich
ANTI-TCL1A antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TCL1, TCL1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 31.68 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCL1A(8115)
免疫原
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412206-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuangping Guo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3078-3086 (2014-03-19)
Gain-of-function mutations of enhancer of Zeste homolog 2 (EZH2) occur frequently in diffuse large B-cell lymphomas and in follicular lymphomas. However, the frequency of EZH2 mutation in Chinese follicular lymphomas and the potential targets affected by this mutation are unknown.