安全性情報
SAB1412146
Sigma-Aldrich
ANTI-GUCY2D antibody produced in mouse
clone 6D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CORD5, CORD6, CYGD, GUC1A4, GUCY2D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
6D9, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6D9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.73 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY2D(3000)
詳細
This gene encodes a retina-specific guanylate cyclase, which is a member of the membrane guanylyl cyclase family. Like other membrane guanylyl cyclases, this enzyme has a hydrophobic amino-terminal signal sequence followed by a large extracellular domain, a single membrane spanning domain, a kinase homology domain, and a guanylyl cyclase catalytic domain. In contrast to other membrane guanylyl cyclases, this enzyme is not activated by natriuretic peptides. Mutations in this gene result in Leber congenital amaurosis and cone-rod dystrophy-6 diseases. (provided by RefSeq)
免疫原
GUCY2D (NP_000171, 521 a.a. ~ 630 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKVAQGSRSSLGARSMSDIRSGPSQHLDSPNIGVYEGDRVWLKKFPGDQHIAIRPATKTAFSKLQELRHENVALYLGLFLARGAEGPAALWEGNLAVVSEHCTRGSLQDL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412146-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)