安全性情報
SAB1411967
Sigma-Aldrich
ANTI-PIM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC
WB
クローン:
2C9, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIM1(5292)
詳細
The protooncogene PIM1 encodes a protein kinase upregulated in prostate cancer (Dhanasekaran et al., 2001 [PubMed 11518967]).[supplied by OMIM
免疫原
PIM1 (AAH20224.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLLSKINSLAHLRAAPCNDLHATKLAPGKEKEPLESQYQVGPLLGSGGFGSVYSGIRVSDNLPVAIKHVEKDRISDWGELPNGTRVPMEVVLLKKVSSGF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1411967-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)