安全性情報
SAB1410984
Sigma-Aldrich
Anti-PNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC34570, PENT, PNMTase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 30.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PNMT(5409)
詳細
The product of this gene catalyzes the last step of the catecholamine biosynthesis pathway, which methylates norepinephrine to form epinephrine (adrenaline). The enzyme also has beta-carboline 2N-methyltransferase activity. This gene is thought to play a key step in regulating epinephrine production. (provided by RefSeq)
免疫原
PNMT (NP_002677.1, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGADRSPNAGAAPDSAPGQAAVASAYQRFEPRAYLRNNYAPPRGDLCNPNGVGPWKLRCLAQTFATGEVSGRTLIDIGSGPTVYQLLSACSHFEDITMTDFLEVNRQELGRWLQEEPGAFNWSMYSQHACLIEGKGECWQDKERQLRARVKRVLPIDVHQPQPLGAGSPAPLPADALVSAFCLEAVSPDLASFQRALDHITTLLRPGGHLLLIGALEESWYLAGEARLTVVPVSEEEVREALVRSGYKVRDLRTYIMPAHLQTGVDDVKGVFFAWAQKVGL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410984-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genrieta Bochorishvili et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3834-3846 (2014-07-06)
The C1 cells, located in the rostral ventrolateral medulla (RVLM), are activated by pain, hypoxia, hypoglycemia, infection, and hypotension and elicit cardiorespiratory stimulation, adrenaline and adrenocorticotropic hormone (ACTH) release, and arousal. The orexin neurons contribute to the autonomic responses to