Merck
SAB1410874
Sigma-Aldrich
Anti-NEUROG3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Atoh5, Math4B, bHLHa7, ngn3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROG3(50674)
詳細
Neurogenin-3 (NEUROG3) is expressed in endocrine progenitor cells and is required for endocrine cell development in the pancreas and intestine (Wang et al., 2006 [PubMed 16855267]). It belongs to a family of basic helix-loop-helix transcription factors involved in the determination of neural precursor cells in the neuroectoderm (Gradwohl et al., 2000 [PubMed 10677506]).[supplied by OMIM
免疫原
NEUROG3 (AAH74938.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLNSALDALRGVLPTFPDDAKLTKIETLRFAHNYIWALTQTLRIADHSLYALEPPAPHCGELGSPGGSPGDWGSLYSPVSQAGSLSPAASLEERPGLLGATSSACLSPGSLAFSDFL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3