安全性情報
SAB1410431
Sigma-Aldrich
抗NNT抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC126502, MGC126503
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 22.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NNT(23530)
詳細
This gene encodes an integral protein of the inner mitochondrial membrane. The enzyme couples hydride transfer between NAD(H) and NADP(+) to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. Under most physiological conditions, the enzyme uses energy from the mitochondrial proton gradient to produce high concentrations of NADPH. The resulting NADPH is used for biosynthesis and in free radical detoxification. Two alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NNT (AAH32370.1, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNRSLANVILGGYGTTSTAGGKPMEISGTHTEINLDNAIDMIREANSIIITPGYGLCAAKAQYPIADLVKMLTEQGKKVRFGIHPVAGRMPGQLNVLLAEAGVPYDIVLEMDEINHDFPDTDLVLVIGANDTVNSAAQEDPNSIIAGMPVLEVWKSKQVIVMKRSLGVGYAAVDNPIFYKPNTAMLLGDAKKTCDALQAKVRESYQK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410431-100UG:
試験成績書(COA)