安全性情報
SAB1410128
Sigma-Aldrich
Anti-WASF3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Brush-1, KIAA0900, SCAR3, WAVE3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WASF3(10810)
詳細
This gene encodes a member of the Wiskott-Aldrich syndrome protein family. The gene product is a protein that forms a multiprotein complex that links receptor kinases and actin. Binding to actin occurs through a C-terminal verprolin homology domain in all family members. The multiprotein complex serves to tranduce signals that involve changes in cell shape, motility or function. (provided by RefSeq)
免疫原
WASF3 (AAH50283.1, 1 a.a. ~ 499 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPLVKRNIEPRHLCRGALPEGITSELECVTNSTLAAIIRQLSSLSKHAEDIFGELFNEANNFYIRANSLQDRIDRLAVKVTQLDSTVEEVSLQDINMKKAFKSSTVQDQQVVSKNSIPNPVADIYNQSDKPPPLNILTPYRDDKKDGLKFYTDPSYFFDLWKEKMLQDTEDKRKEKRRQKREKHKLNPNRNQQVNVRKVRTRKEEWERRKMGIEFMSDAKKLEQAGSAKEDRVPSGSHASDVTDYSYPATPNHSLHPQPVTPSYAAGDVPPHGPASQAAEHEYRPPSASARHMALNRPQQPPPPPPPQAPEGSQASAPMAPADYGMLPAQIIEYYNPSGPPPPPPPPVIPSAQTAFVSPLQMPMQPPFPASASSTHAAPPHPPSTGLLVTAPPPPGPPPPPPGPPGPGSSLSSSPMHGPPVAEAKRQEPAQPPISDARSDLLAAIRMGIQLKKVQEQREQEAKREPVGNDVATILSRRIAVEYSDSDDDSEFDENDWSD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410128-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)