安全性情報
SAB1409871
Sigma-Aldrich
Anti-RIOK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AD034, FLJ30006, MGC12903, bA288G3.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 115.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RIOK1(83732)
詳細
This gene includes two alternatively spliced transcript variants, which encode different isoforms. The function of this gene has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
RIOK1 (NP_113668.2, 1 a.a. ~ 568 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDYRRLLMSRVVPGQFDDADSSDSENRDLKTVKEKDDILFEDLQDNVNENGEGEIEDEEEEGYDDDDDDWDWDEGVGKLAKGYVWNGGSNPQANRQTSDSSSAKMSTPADKVLRKFENKINLDKLNVTDSVINKVTEKSRQKEADMYRIKDKADRATVEQVLDPRTRMILFKMLTRGIITEINGCISTGKEANVYHASTANGESRAIKIYKTSILVFKDRDKYVSGEFRFRHGYCKGNPRKMVKTWAEKEMRNLIRLNTAEIPCPEPIMLRSHVLVMSFIGKDDMPAPLLKNVQLSESKARELYLQVIQYMRRMYQDARLVHADLSEFNMLYHGGGVYIIDVSQSVEHDHPHALEFLRKDCANVNDFFMRHSVAVMTVRELFEFVTDPSITHENMDAYLSKAMEIASQRTKEERSSQDHVDEEVFKRAYIPRTLNEVKNYERDMDIIMKLKEEDMAMNAQQDNILYQTVTGLKKDLSGVQKVPALLENQVEERTCSDSEDIGSSECSDTDSEEQGDHARPKKHTTDPDIDKKERKKMVKEAQREKRKNKIPKHVKKRKEKTAKTKKGK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409871-50UG:
試験成績書(COA)