安全性情報
SAB1409347
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686A01175, FLJ22690, IAN6, hIAN2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 32.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GIMAP6(474344)
詳細
This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. In humans, IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1. Two transcript variants, one protein-coding and the other probably non-protein-coding, have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
GIMAP6 (NP_078987.3, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEEEYEQIPQENPPEELSQDPVLELSGGLREKEQKTPRRLRLILMGKTGSGKSATGNSILGRDVFESKLSTRPVTKTSQRRSREWAGKELEVIDTPNILSPQVSPEVADAICQAIVLSAPGPHAVLLVTQLGRFTDEDQQVVRRLQEVFGVGVLGHTILVFTRKEDLAGGSLEDYVRETNNQALAWLDVTLARRHCGFNNRAQGEEQEAQLRELMEKVEAIMWENEGDYYSNKAYQYTQQNFRLKELQERQVSQGQGSEDVPGEESWLEGLSQIQKESEEAHRCLLGKADL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409347-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)