抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C4, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 53.24 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LFNG(3955)
詳細
This gene encodes a member of the glycosyltransferase superfamily. The encoded protein is a single-pass type II Golgi membrane protein that functions as a fucose-specific glycosyltransferase, adding an N-acetylglucosamine to the fucose residue of a group of signaling receptors involved in regulating cell fate decisions during development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spondylocostal dysostosis 3. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described, however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
免疫原
LFNG (AAH14851, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFATGGAGFCISRGLALKMSPWASGGHFMNTAERIRLPDDCTIGYIVEALLGVPLIRSGLFHSHLENLQQVPTSELHEQVTLSYGMFENKRNAVHVKGPFSVEADPSRFRSIHCHLYPDTPWCPRTAIF
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFATGGAGFCISRGLALKMSPWASGGHFMNTAERIRLPDDCTIGYIVEALLGVPLIRSGLFHSHLENLQQVPTSELHEQVTLSYGMFENKRNAVHVKGPFSVEADPSRFRSIHCHLYPDTPWCPRTAIF
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409288-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)