Merck
すべての画像(8)
Key Documents
安全性情報
SAB1408834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK38 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NDR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.85 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STK38(11329)
免疫原
STK38 (AAH12085, 365 a.a. ~ 465 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EHRIGAPGVEEIKSNSFFEGVDWEHIRERPAAISIEIKSIDDTSNFDEFPESDILKPTVATSNHPETDYKNKDWVFINYTYKRFEGLTARGAIPSYMKAAK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408834-100UG:
試験成績書(COA)