安全性情報
SAB1408813
Sigma-Aldrich
Anti-POLS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LAK-1, POLK, TRF4, TRF4-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 59.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLS(11044)
詳細
The protein encoded by this gene is a DNA polymerase that is likely involved in DNA repair. In addition, the encoded protein may be required for sister chromatid adhesion. (provided by RefSeq)
免疫原
POLS (NP_008930.1, 1 a.a. ~ 542 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPCPEEAAMRREVVKRIETVVKDLWPTADVQIFGSFSTGLYLPTSDIDLVVFGKWERPPLQLLEQALRKHNVAEPCSIKVLDKATVPIIKLTDQETEVKVDISFNMETGVRAAEFIKNYMKKYSLLPYLILVLKQFLLQRDLNEVFTGGISSYSLILMAISFLQLHPRIDARRADENLGMLLVEFFELYGRNFNYLKTGIRIKEGGAYIAKEEIMKAMTSGYRPSMLCIEDPLLPGNDVGRSSYGAMQVKQVFDYAYIVLSHAVSPLARSYPNRDAESTLGRIIKVTQEVIDYRRWIKEKWGSKAHPSPGMDSRIKIKERIATCNGEQTQNREPESPYGQRLTLSLSSPQLLSSGSSASSVSSLSGSDVDSDTPPCTTPSVYQFSLQAPAPLMAGLPTALPMPSGKPQPTTSRTLIMTTNNQTRFTIPPPTLGVAPVPCRQAGVEGTASLKAVHHMSSPAIPSASPNPLSSPHLYHKQHNGMKLSMKGSHGHTQGGGYSSVGSGGVRPPVGNRGHHQYNRTGWRRKKHTHTRDSLPVSLSR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408813-50UG:
試験成績書(COA)