Merck
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Branson 100-410-166
タンク容量
9.2 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z222127-1EA4061833577547