Merck
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Branson 100-410-170
タンク容量
1.9 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)