安全性情報
SAB1408756
Sigma-Aldrich
抗PEMT抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC2483, PEAMT, PEMPT, PEMT2, PNMT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 26.07 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PEMT(10400)
詳細
This gene encodes an enzyme which converts phosphatidylethanolamine to phosphatidylcholine by sequential methylation in the liver. The protein localizes to the endoplasmic reticulum and mitochondria-associated membranes. The gene is within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Alternate splicing of this gene results in three transcript variants encoding two different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
PEMT (AAH00557, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRSGNPGAEVTNSSVAGPDCCGGLGNIDFRQADFCVMTRLLGYVDPLDPSFVAAVITITFNPLYWNVVARWEHKTRKLSRAFGSPYLACYSLSITILLLNFLRSHCFTQAMLSQPRMESLDTPAAYSLGLALLGLGVVLVLSSFFALGFAGTFLGDYFGILKEARVTVFPFNILDNPMYWGSTANYLGWAIMHASPTGLLLTVLVALTYIMALLYEEPFTAEIYRQKASGSHKRS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408756-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)