Merck
SAB1408573
Sigma-Aldrich
Anti-FABP6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
I-15P, I-BABP, I-BALB, I-BAP, ILBP, ILBP3, ILLBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~14.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FABP6(2172)
詳細
This gene encodes the ileal fatty acid binding protein. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABP6 and FABP1 (the liver fatty acid binding protein) are also able to bind bile acids. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism. Transcript variants generated by alternate transcription promoters and/or alternate splicing have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
FABP6 (NP_001436.1, 1 a.a. ~ 128 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFTGKFEMESEKNYDEFMKLLGISSDVIEKARNFKIVTEVQQDGQDFTWSQHYSGGHTMTNKFTVGKESNIQTMGGKTFKATVQMEGGKLVVNFPNYHQTSEIVGDKLVEVSTIGGVTYERVSKRLA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1408573-100UG4061831493191