Merck
SAB1407203
Sigma-Aldrich
抗UNC84A抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ12407, KIAA0810, MGC176649, SUN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~28.38 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UNC84A(23353)
詳細
This gene is a member of the unc-84 homolog family and encodes a nuclear nuclear envelope protein with an Unc84 (SUN) domain. The protein is involved in nuclear anchorage and migration. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described; however, the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
UNC84A (AAH13613, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDFSRLHMYSPPQCVPENTGYTYALSSSYSSDALDFETEHKLDPVFDSPRMSRRSLRLATTACTLGDGEAVGADSGTSSAVSLKNRAARTTKQRRSTNKSAFSINHVSRQVTSSGVSHGGTVSLQDAVTRRPPVLDESWIREQTTVDHFWGLDDDGDLKGGSKAAIQGNGDVGAAAATAHNGFSCSNCSMLSERKDVLTAHPAPPGPVSRVYSRDRNQKCKSQSFKTQKKVCFPNLIFPFCKSQCLHYLSWRLKIIP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)