Merck
SAB1407009
Sigma-Aldrich
抗BATF抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
B-ATF, BATF1, SFA-2, SFA2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~14.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BATF(10538)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a nuclear basic leucine zipper protein that belongs to the AP-1/ATF superfamily of transcription factors. The leucine zipper of this protein mediates dimerization with members of the Jun family of proteins. This protein is thought to be a negative regulator of AP-1/ATF transcriptional events. (provided by RefSeq)
免疫原
BATF (NP_006390.1, 1 a.a. ~ 125 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHSSDSSDSSFSRSPPPGKQDSSDDVRRVQRREKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)