Merck
SAB1405263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
別名:
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F10, monoclonal
分子量
antigen ~52.4 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDCL3(79031)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the phosducin-like protein family and is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin. Members of the phosducin-like protein family have been shown to bind to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
PDCL3 (AAH01021, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSDSEGD
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)