クローン
1A8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32.16 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMO3(55885)
免疫原
LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
Sequence
MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB1405170-100UG | 4061829630973 |