Merck
SAB1404929
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGAT4A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GNT-IV, GNT-IVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8C5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MGAT4A(11320)
詳細
This gene encodes a key glycosyltransferase that regulates the formation of tri- and multiantennary branching structures in the Golgi apparatus. The encoded protein, in addition to the related isoenzyme B, catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc in a beta-1,4 linkage to the Man-alpha-1,3-Man-beta-1,4-GlcNAc arm of R-Man-alpha-1,6(GlcNAc-beta-1,2-Man-alpha-1,3)Man-beta-1,4-GlcNAc-beta-1,4-GlcNAc-beta-1-Asn. The encoded protein may play a role in regulating the availability of serum glycoproteins, oncogenesis, and differentiation. (provided by RefSeq)
免疫原
MGAT4A (NP_036346, 436 a.a. ~ 535 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PVNVESYLFHSGNQEHPGDILLNTTVEVLPFKSEGLEISKETKDKRLEDGYFRIGKFENGVAEGMVDPSLNPISAFRLSVIQNSAVWAILNEIHIKKATN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)