抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F9, monoclonal
分子量
antigen ~36.89 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DEGS1(8560)
詳細
This gene encodes a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. This protein contains three His-containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It is predicted to be a multiple membrane-spanning protein localized to the endoplasmic reticulum. Overexpression of this gene inhibited biosynthesis of the EGF receptor, suggesting a possible role of a fatty acid desaturase in regulating biosynthetic processing of the EGF receptor. Two splice variants have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
DEGS1 (NP_003667, 226 a.a. ~ 323 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)