Merck
SAB1405390
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, ascites fluid
別名:
ATP6D2, FLJ38708, VMA6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
7A4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A4, monoclonal
分子量
antigen ~33.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asako Kurauchi-Mito et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 37(9), 830-835 (2014-05-17)
The (pro)renin receptor ((P)RR) is known to play an important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes mellitus and hypertension through its function in activating the local renin-angiotensin system. Recent studies have shown that the (P)RR is an