抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G2, monoclonal
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF3(6929)
関連するカテゴリー
詳細
The TCF3 gene, also called E2A, encodes 2 basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors, E12 and E47, through alternative splicing. E12 and E47 are involved in regulation of immunoglobulin gene expression (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[supplied by OMIM
免疫原
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)