Key Documents
SAB1404032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY9 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
別名:
CD229, SLAMF3, hly9, mLY9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F2, monoclonal
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LY9(4063)
関連するカテゴリー
詳細
LY9 belongs to the SLAM family of immunomodulatory receptors (see SLAMF1; MIM 603492) and interacts with the adaptor molecule SAP (SH2D1A; MIM 300490) (Graham et al., 2006 [PubMed 16365421]).[supplied by OMIM
免疫原
LY9 (NP_002339, 156 a.a. ~ 253 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPQVTMKSVKVSENFSCNITLMCSVKGAEKSVLYSWTPREPHASESNGGSILTVSRTPCDPDLPYICTAQNPVSQRSSLPVHVGQFCTDPGASRGGTT
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1